Få mere at vide
MedChemExpress Cyclo(his-pro)
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 53109-32-3 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.25 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : ≥ 30 mg/mL (128.07 mM) |
| Synonym | Cyclo(histidyl-proline)∣ Histidylproline diketopiperazine |