missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclo(-Gly-Tyr), TRC

Artikelnummer. 30362794
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362794 250 mg
30356363 1 g
30352808 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362794 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987420250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5845-66-9
Molekylær formel C11H12N2O3
Molekylvægt (g/mol) 220.22
Synonym L-3-(p-Hydroxybenzyl)-2,5-piperazinedione, (S)-3-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-2,5-piperazinedione, 3-(S)-(4-Hydroxybenzyl)piperazine-2,5-dione, Cyclic(glycyl-L-tyrosine), Cyclic(glycyltyrosyl), Cyclo(Gly-L-Tyr), Cyclo(L-tyrosylglycine)
IUPAC navn (3S)-3-[(4-hydroxyphenyl)methyl]piperazine-2,5-dione
SMIL O=C(NC1)[C@@H](NC1=O)CC2=CC=C(O)C=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclo(-Gly-Tyr)
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O3/c14-8-3-1-7(2-4-8)5-9-11(16)12-6-10(15)13-9/h1-4,9,14H,5-6H2,(H,12,16)(H,13,15)/t9-/m0/s1
Mængde 250 mg
Formel vægt 220.0848
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.