Få mere at vide
Cyclo(-Gly-Phe), TRC
Artikelnummer. 30367967
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30367967 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30367967 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989715500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclo(-Gly-Phe)
CAS 10125-07-2
Molekylær formel C11H12N2O2
Mængde 500 mg
Synonym (S)-3-(Phenylmethyl)-2,5-piperazinedione, L-3-Benzyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-phenylalanyl), (S)-2-Benzylpiperazine-3,6-dione, (S)-3-Benzyl-2,5-dioxopiperazine, (S)-3-Benzylpiperazine-2,5-dione, Cyclic glycylphenylalanine, Cyclic(glycylphenylalanyl), Cyclo(Gly-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanylglycine), Cyclo(L-phenylalanylglycyl), Cyclo-glycyl-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMIL O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
IUPAC navn (3S)-3-benzylpiperazin-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Formel vægt 204.0899