missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclo(-Gly-Phe), TRC

Artikelnummer. 30362671
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362671 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362671 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC989715250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclo(-Gly-Phe)
CAS 10125-07-2
Molekylær formel C11H12N2O2
Mængde 250 mg
Synonym (S)-3-(Phenylmethyl)-2,5-piperazinedione, L-3-Benzyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-phenylalanyl), (S)-2-Benzylpiperazine-3,6-dione, (S)-3-Benzyl-2,5-dioxopiperazine, (S)-3-Benzylpiperazine-2,5-dione, Cyclic glycylphenylalanine, Cyclic(glycylphenylalanyl), Cyclo(Gly-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanylglycine), Cyclo(L-phenylalanylglycyl), Cyclo-glycyl-L-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMIL O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
IUPAC navn (3S)-3-benzylpiperazin-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Formel vægt 204.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.