Få mere at vide
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) TFA
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.4% |
| CAS | 199807-33-5 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 688.65 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |