Få mere at vide
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) TFA
Artikelnummer. 16402258
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16402258 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16402258 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP1613A
MedChemExpress Cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val) (TFA) is an inhibitor of integrin αvβ3, with antitumor activity.
Specifications
Renhed 99.4%
CAS 199807-33-5
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Molekylvægt (g/mol) 688.65 g/mol
Produkttype Reference compound