missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
CYCLO(-ALA-GLU), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | CYCLO(-ALA-GLU) |
| CAS | 16364-36-6 |
| Molekylær formel | C8 H12 N2 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S,5S)-5-Methyl-3,6-dioxo-2-piperazinepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O4/c1-4-7(13)10-5(8(14)9-4)2-3-6(11)12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,9,14)(H,10,13)(H,11,12)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC1=O |
| IUPAC navn | 3-[(2S,5S)-5-methyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.192 |
| Formel vægt | 200.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?