Få mere at vide
Cyclo(-Ala-Gln), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclo(-Ala-Gln) |
| CAS | 268221-76-7 |
| Molekylær formel | C8 H13 N3 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S,5S)-5-Methyl-3,6-dioxo-2-piperazinepropanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13N3O3/c1-4-7(13)11-5(8(14)10-4)2-3-6(9)12/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,9,12)(H,10,14)(H,11,13)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMIL | C(CC(N)=O)[C@H]1C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 3-[(2S,5S)-5-methyl-3,6-dioxopiperazin-2-yl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.207 |
| Formel vægt | 199.096 |