Få mere at vide
Cyclizine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18051400
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18051400 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051400 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1265.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Cyclizine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclizine Hydrochloride
CAS 303-25-3
Analyt- eller komponentnavne Cyclizine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-methylpiperazine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Mængde 250 mg
Formel vægt 302.155 g/mol