Få mere at vide
Cyclizine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462000
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462000 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462000 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1265.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclizine Hydrochloride
CAS 303-25-3
Analyt- eller komponentnavne Cyclizine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H22 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Cyclizine hydrochloride, 1-(Diphenylmethyl)-4-methylpiperazine hydrochloride, Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(diphenylmethyl)-4-methyl-, monohydrochloride (8CI,9CI), Marezine hydrochloride, Marzine, N-Benzhydryl-N'-methylpiperazine monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H22N2.ClH/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;/h2-11,18H,12-15H2,1H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-benzhydryl-4-methylpiperazine;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 302.84
Mængde 10 mg
Formel vægt 302.155 g/mol