missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Cyclic somatostatin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.91% |
| CAS | 38916-34-6 |
| Indhold og opbevaring | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 1637.88 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 100 mg/mL (61.05 mM∣Need ultrasonic) ∣DMF : 100 mg/mL (61.05 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | SRIF-14∣ Somatostatin-14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?