Få mere at vide
Cyclic Iodixanol (90%), TRC
Artikelnummer. 30357117
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30357117 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30357117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98970010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Cyclic Iodixanol
CAS 171897-73-7
Molekylær formel C33H41I5N6O14
Mængde 10 mg
Synonym 2-[[Acetyl[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]methyl]-N6,N8-bis(2,3-dihydroxypropyl)-3,4-dihydro-5,7-diiodo-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide, 2-[[Acetyl[3,5-bis[[(2,3-dihydroxypropyl)amino]carbonyl]-2,4,6-triiodophenyl]amino]methyl]-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)-3,4-dihydro-5,7-diiodo-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide, Iodixanol Impurity F
InChI formel InChI=1S/C33H41I5N6O14/c1-12(49)44(28-25(37)19(31(55)41-3-14(51)9-46)22(34)20(26(28)38)32(56)42-4-15(52)10-47)7-17-6-39-27-24(36)18(30(54)40-2-13(50)8-45)23(35)21(29(27)58-17)33(57)43-5-16(53)11-48/h13-17,39,45-48,50-53H,2-11H2,1H3,(H,40,54)(H,41,55)(H,42,56)(H,43,57)
SMIL CC(=O)N(CC1CNc2c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c2O1)c3c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c(I)c(C(=O)NCC(O)CO)c3I
IUPAC navn 2-[[N-acetyl-3,5-bis(2,3-dihydroxypropylcarbamoyl)-2,4,6-triiodoanilino]methyl]-6-N,8-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5,7-diiodo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6,8-dicarboxamide
Molekylvægt (g/mol) 1380.23
Formel vægt 1379.7904