Få mere at vide
Cyclen, TRC
Artikelnummer. 30134716
Skift visning
Mængde:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134716 25 g
30133036 5 g
30007513 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC98774525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 294-90-6
Molekylær formel C8 H20 N4
Molekylvægt (g/mol) 172.27
Synonym Gadobutrol Impurity 39 (Cyclen)
IUPAC navn 1,4,7,10-tetrazacyclododecane
SMIL C1CNCCNCCNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclen
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H20N4/c1-2-10-5-6-12-8-7-11-4-3-9-1/h9-12H,1-8H2
Formel vægt 172.1688