Få mere at vide
Cyclen, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439326
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439326 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYW007656
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Cyclen is the aza analogue of crown ether, used as a precursor for MRI contrast agents, and is an intermediate for the preparation of effective macrocyclic chelates.
Cyclen is the aza analogue of crown ether, used as a precursor for MRI contrast agents, and is an intermediate for the preparation of effective macrocyclic chelates.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclen
CAS 294-90-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H20N4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 1.85 mg/mL (10.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL C1CNCCNCCNCCN1
Molekylvægt (g/mol) 172.27
Formel vægt 172.27
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Powder