Få mere at vide
Cyclen, 97%
Artikelnummer. 10687114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687114 50 mg Glasflaske 50mg
10348780 250 mg Glasflaske 250mg
10036153 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294320500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 294-90-6 | C8H20N4 | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chelation/komplekseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 294-90-6
Molekylær formel C8H20N4
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD00066281
InChI nøgle QBPPRVHXOZRESW-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclen, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane, 12 anen4, 1,4,7,10tetraaza-cyclododecane, 5-26-11-00023 beilstein handbook reference, 1,4,7,10-tetracyclododecane, 1,4,7,10-tetraazacyclododecane cyclen, tetraaza-12-crown-4, pubchem23801
PubChem CID 64963
ChEBI CHEBI:37391
IUPAC navn 1,4,7,10-tetrazacyclododecan
SMIL C1CNCCNCCNCCN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclen
Navn note 97%
Smeltepunkt 108.0°C to 113.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Merck Index 15, 2699
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 172.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyclen
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.