Få mere at vide
Cyclazocine, LoGiCal
Artikelnummer. 30460332
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30460332 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460332 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3016.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclazocine
CAS 3572-80-3
Analyt- eller komponentnavne Cyclazocine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H25 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2,6-Methano-3-benzazocin-8-ol, 3-(cyclopropylmethyl)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-, Cyclazocine, NSC 107429, Win 20740
InChI formel InChI=1S/C18H25NO/c1-12-17-9-14-5-6-15(20)10-16(14)18(12,2)7-8-19(17)11-13-3-4-13/h5-6,10,12-13,17,20H,3-4,7-9,11H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CC1C2Cc3ccc(O)cc3C1(C)CCN2CC4CC4
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 271.4
Mængde 5 mg
Formel vægt 271.1936 g/mol