missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyclanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Cyclanilide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| Formel vægt | 272.9959 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?