missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclanilide, TRC

Artikelnummer. 30351901
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351901 250 mg
30367038 500 mg
30366395 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30351901 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987765250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 113136-77-9
Molekylær formel C11 H9 Cl2 N O3
Molekylvægt (g/mol) 274.1
Synonym 1-[[(2,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid, Cyclanilide, RPA 90946
IUPAC navn 1-[(2,4-dichlorophenyl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyclanilide
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formel vægt 272.9959
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.