Få mere at vide
Cyklaminsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17930856
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17930856 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17930856 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0678.05
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Cyklaminsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclamic acid
CAS 100-88-9
Analyt- eller komponentnavne Cyclamic acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H13 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Cyclamic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)
SMIL OS(=O)(=O)NC1CCCCC1
IUPAC navn cyclohexylsulfamsyre
Molekylvægt (g/mol) 179.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 179,0616 g/mol