Få mere at vide
Cyclamic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200098392
Encompass_Preferred
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 16492219
Brand: Medchem Express HYB0541
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyclamic acid
Fysisk form Solid
CAS 100-88-9
Farve White
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C6H13NO3S
Synonym Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Molekylvægt (g/mol) 179.24
Formel vægt 179.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.