Få mere at vide
Cyclamic Acid-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclamic Acid-d11 |
| CAS | 1215770-73-2 |
| Molekylær formel | C6 D11 H2 N O3 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Undecadeuteriocyclohexyl)sulfamic acid, Cyclamic acid D11 (cyclohexyl D11), Cyclamic acid-d11, N-(Cyclohexyl-d11)sulfamic acid, Cyclamate-d11, [2H11]Cyclohexylamidosulfuric acid, Cyclohexyl-d11-aminesulfonic acid, Cyclohexylsulfamic acid-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NS(=O)(=O)O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)sulfamic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.305 |
| Formel vægt | 190.131 |