Få mere at vide
Cyclamen Alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclamen Alcohol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 192.1514 |