Få mere at vide
Cyclamen alcohol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyclamen Alcohol |
| CAS | 4756-19-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyclamen Alcohol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H20 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Propanol, 3-p-cumenyl-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), β-Methyl-4-(1-methylethyl)benzenepropanol, 2-Methyl-3-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-ol, 2-Methyl-3-[4-(propan-2-yl)phenyl]propan-1-ol, 3-(4-Isopropylphenyl)-2-methyl-1-propanol, 3-p-Cumenyl-2-methyl-1-propanol, Cyclamen alcohol, p-Isopropyl-β-methylhydrocinnamic alcohol, Cyclamen Alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O/c1-10(2)13-6-4-12(5-7-13)8-11(3)9-14/h4-7,10-11,14H,8-9H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(CO)Cc1ccc(cc1)C(C)C |
| Vis mere |