missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclacillin, TRC

Artikelnummer. 30349675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349675 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9897301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ciclacillin
CAS 3485-14-1
Molekylær formel C15 H23 N3 O4 S
Mængde 1 g
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(1-aminocyclohexyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-(1-aminocyclohexanecarboxamido)-3,3-dimethyl-7-oxo- (7CI,8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 6-[[(1-aminocyclohexyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-, [2S-(2α,5α,6β)]-, (1-Aminocyclohexyl)penicillin, 6-(1-Aminocyclohexanecarboxamido)penicillanic acid, 6-(1-Aminocyclohexylcarboxamido)penicillanic acid, Aminocyclohexylpenicillin, Calthor, Ciclacillin, Ciclacillum, Citosarin, Cyclacillin, Cyclapen, NSC 88789, Penicillin, (aminocyclohexyl)-, Syngacillin, Ultracillin, Vastcillin, Vatracin, Vipicil, Wy 4508, Wyvital
InChI formel InChI=1S/C15H23N3O4S/c1-14(2)9(12(20)21)18-10(19)8(11(18)23-14)17-13(22)15(16)6-4-3-5-7-15/h8-9,11H,3-7,16H2,1-2H3,(H,17,22)(H,20,21)/t8-,9+,11-/m1/s1
SMIL CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C3(N)CCCCC3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[(1-aminocyclohexanecarbonyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 341.43
Formel vægt 341.1409
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.