Få mere at vide
Contec™ Ikke-steril CyChlor
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7147928 Shop alle Contec produkter
Volumen (metrisk):
1 l
5 l
Beholdertype:
Beholder med låg
Trigger sprayflaske
Pakningsstørrelse:
2 flasker
6 flasker
Artikelnummer. 15929875
Brand: Contec™ FBC100CC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Leveres klar til brug og er effektiv mod bakterier og gær på 3 min. Contec™ Ikke-steril CyChlor er et nyt bredspektret desinfektionsmiddel designet til daglig brug.
  • Bredspektret effektivitet på 3 minutter sparer tid brugt på biodekontaminering.
  • Filtreret til 0,2 mikron og fyldt i et Grade A-miljø, hvilket sikrer, at produktet er fri for forurening og partikler
  • Indeholder ingen kvaternær ammonium eller overfladeaktivt stof, så det er meget lavt restindhold, hvilket sparer tid ved fjernelse af rester
  • Ingen fareklassificering, så kun grundlæggende PPE påkrævet og ingen særlig bortskaffelse er nødvendig
  • Triggerspray kan indstilles til jet eller spray - stor dråbestørrelse reducerer risikoen for indånding og giver god overfladedækning
  • Dobbeltpose pakket i lineær afrivningsemballage, så hver pose er nem at åbne, selv når du har handsker på
  • Ikke klassificeret som ætsende og kan bruges sikkert i alle områder af renrummet— dette kræver en smule tilfældig tekstsletning fra slutningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Desinfektionsmiddel
Form Væske
pH 3 til 6
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Sammensætning Væske
Beholdertype Beholder med låg
Engangs Begrænset brug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Mængde 6/Cs.
Volumen (metrisk) 1 l