Få mere at vide
CYC-116, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460397
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16460397 50 mg -
16455026 100 mg -
16414048 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16460397 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10558
MedChemExpress CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
CYC-116 is a potent aurora A and aurora B inhibitor with Kis of 8 and 9 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale CYC-116
Fysisk form Solid
CAS 693228-63-6
Farve Light Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H20N6OS
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 15 mg/mL (40.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL CC1=C(SC(N)=N1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2
Molekylvægt (g/mol) 368.46
Formel vægt 368.46
Procent renhed 98.0%