Få mere at vide
Thermo Scientific™ CyBio™ FeliX-instrument til SureTect™ PCR-automatiseringsarbejdsgang
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Forbedr din laboratorieproduktivitet og ydeevne med SureTect™ Automation Workflow, hvor du bruger FeliX-instrumentet CyBio™ .
Øg effektiviteten og produktiviteten i dit laboratorium med FeliX1-instrumentet CyBio™ for at automatisere lysis- og PCR-opsætningen af Thermo Scientific™ SureTect™ PCR-arbejdsgangen. Reducer hands-on tid og øg nøjagtigheden af din fødevaresikkerheds- og kvalitetstestproces.
I din stræben efter fødevaresikkerhed og kvalitet er tid og nøjagtighed altafgørende. Påvisning af patogener og fordærvningsorganismer kan udføres med PCR-løsningen SureTect , hvilket giver pålidelige resultater hurtigere end traditionelle referencemetoder. CyBio FeliX-instrumentet er en innovativ automatiseringsløsning til at udføre DNA-ekstraktion og PCR-opsætning inden for workflowet SureTect. Den er designet til brug med alle SureTect PCR-analyser, er valideret af AOAC AFNOR og tilbyder flere fordele:
- Øget tillid til resultater med reduceret risiko for menneskelige fejl
- Forbedret pipetteringsnøjagtighed ved rutinetest
- Forbedret laboratorieeffektivitet ved at levere højere produktivitet
Forbedr din laboratoriearbejdsgang ved at benytte FeliX-instrumentet CyBio til SureTect lysis- og PCR-opsætning fra berigede prøver, så de er klar til overførsel til 5 QuantStudio™ Food Safety Real-Time Instrument. Fordel af:
- Øget nøjagtighed og sporbarhed: Fordel af stikkodeindtastning og høj pipetteringsnøjagtighed, hvilket sikrer præcise og pålidelige resultater.
- Fuldautomatisk lysis- og PCR-opsætning: Spar tid med en strømlinet proces, der kun kræver 5 minutter at indlæse reagenser, så teknikere kan fokusere på andre opgaver og optimere ressourcerne.
- Workflow: Gå væk: Med muligheden for at automatisere hele arbejdsgangen frigøres teknikere til at udføre andre vigtige opgaver, hvilket resulterer i omkostningsbesparelser og ressourceoptimering.
- Simpelt og nemt at bruge: Der kræves ingen specialiseret PCR-ekspertise, hvilket gør det tilgængeligt for et bredere udvalg af teknikere. Dette minimerer behovet for gentagelig træning og optimerer ressourceallokeringen.
- Fleksibel kapacitet: Kør op til 6 assays eller 96 prøver i en enkelt kørsel, hvilket giver fleksibilitet til at vælge mellem at automatisere hele arbejdsgangen, kun lysis, eller kun PCR-opsætning.
- Kompakt og innovativt design: Instrumentet har et kompakt 2-etagers dækdesign (650 x 450 x 700 mm) for at spare værdifuld laboratorieplads. Den vejer 57 kg, hvilket gør den let at håndtere.
- Åben platform med LIMS kompatibilitet: Integrér instrumentet problemfrit med dit laboratorieinformationsstyringssystem (LIMS) for effektiv datastyring.
- Opsætning af Rapid Run: Nyd en brugervenlig grænseflade og intuitiv software, der forenkler processen med at opsætte kørsler og sparer tid og kræfter.
- Robust og fabrikskalibreret: Instrumentet er designet til at være pålideligt og kræver minimal vedligeholdelse. Den kalibreres på fabrikken og sikrer nøjagtig og ensartet ydeevne.
- Effektiv lagerstyring: Alle SureTect PCR-assays er kompatible med både manuelle og automatiserede arbejdsgange, hvilket reducerer behovet for separat lagerstyring.
- To konfigurationer tilgængelige: Vælg mellem CHOICE head til samtidig 8-sample pipettering eller Head R 96 til 96-sample pipettering, afhængigt af dine specifikke behov.
- Fuldt valideret system: CyBio FeliX-instrumentet er godkendt til den certificerede SureTect PCR-arbejdsgang af AFNOR og MicroVal (ifølge ISO 16140-2:2016) og AOAC, hvilket giver tillid til dets ydeevne og pålidelighed.
At integrere FeliX-instrumentet CyBio i din laboratoriearbejdsgang vil øge effektiviteten, nøjagtigheden og sporbarheden, hvilket i sidste ende forbedrer dine fødevaresikkerhedstestprocesser.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | CyBio Automated Liquid Handling Workstation |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Til brug med (applikation) | 96-samples pipetting |
| Forsendelsestilstand | Palle |
| Mængde | 1 instrument |
| Produkttype | Automation Platform Head |