missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30363042
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC18921010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid
CAS 1287189-46-1
Molekylær formel C11 H9 Cl N2 O2
Mængde 10 mg
Synonym Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid, 1H-Imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-, Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H9ClN2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(12)14-10(13-8)11(15)16/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
SMIL Cc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2Cl)C(=O)O
IUPAC navn 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 236.654
Formel vægt 236.035
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.