Få mere at vide
Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid |
| CAS | 1287189-46-1 |
| Molekylær formel | C11 H9 Cl N2 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid, 1H-Imidazole-2-carboxylic acid, 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-, Cyazofamid-dessulfonamide-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClN2O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8-9(12)14-10(13-8)11(15)16/h2-5H,1H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2nc([nH]c2Cl)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.654 |
| Formel vægt | 236.035 |