Få mere at vide
Cyanurchlorid, TRC
Artikelnummer. 30136935
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136935 500 g
30009449 5 g
30003889 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987695500G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-77-0
Molekylær formel C3Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 184.41
Synonym 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
IUPAC navn 2,4,6-trichlor-1,3,5-triazin
SMIL Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric Chloride
Mængde 500 g
InChI formel InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Formel vægt 182.9158