Få mere at vide
Cyanurchlorid, 99%
Artikelnummer. 10665142 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665142 250 g Glasflaske 250g
10439210 1 kg Glasflaske 1kg
10093893 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10665142 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110892500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 DKK
    207.65 DKK / 250g
    Spare 41.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-77-0
Molekylær formel C3Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 184.40
MDL nummer MFCD00006046
InChI nøgle MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMIL ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric chloride
Navn note 0.99
Smeltepunkt 145,0 °C til 148,0 °C
Farve Beige-brun til gul
Tæthed 1.9200g/mL
Kogepunkt 190,0 °C
Flammepunkt >200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 26,35
Fieser 03,72; 04,522; 05,687; 06,149; 10,114; 15,105
Merck Index 152691
Specifik vægtfylde 1.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: reagerer med ethanol, 250 g/L acetone (25 °C), opløseligt i kloroform, varm ether, dioxan, ketoner og carbontetrachlorid
IUPAC navn trichlor-1,3,5-triazin
Viskositet 0,57 mPa (150 °C)
Formel vægt 184.41
Procent renhed 0.99
Fysisk form Størknet masse eller fragmenter
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanuric chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.