Få mere at vide
Cyanurchlorid, 99%
Artikelnummer. 10093893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10093893 5 kg Plast tromle 5kg
10665142 250 g Glasflaske 250g
10439210 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10093893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110890051
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-77-0
Molekylær formel C3Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 184.40
MDL nummer MFCD00006046
InChI nøgle MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMIL ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric chloride
Navn note 0.99
Smeltepunkt 145,0 °C til 148,0 °C
Farve Beige-brun til gul
Tæthed 1.9200g/mL
Kogepunkt 190,0 °C
Flammepunkt >200 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.99
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 26,35
Fieser 03,72; 04,522; 05,687; 06,149; 10,114; 15,105
Merck Index 152691
Specifik vægtfylde 1.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: reagerer med ethanol, 250 g/L acetone (25 °C), opløseligt i kloroform, varm ether, dioxan, ketoner og carbontetrachlorid
IUPAC navn trichlor-1,3,5-triazin
Viskositet 0,57 mPa (150 °C)
Formel vægt 184.41
Procent renhed 0.99
Fysisk form Størknet masse eller fragmenter