Få mere at vide
Cyanurchlorid, 98%
Artikelnummer. 11372156
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372156 1000 g 1kg
11352156 50 g 50g
11362156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11372156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03442.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184,40 g/mol
Reagens til påvisning af glycin i nærvær af andre aminosyrer. Cyanurchlorid er et reagens, der bruges til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til henholdsvis alkylchlorider og syrechlorider. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, optiske blegemidler, garvemidler, UV-absorberende middel, blødgøringsmidler og lægemidler. Det bruges også som en forløber for farvestoffer og tværbindingsmidler på grund af tilstedeværelsen af reaktive kloratomer. Det bruges som et dehydreringsmiddel samt reagerer med dimethylformamid for at give Gold's reagens, som er en alsidig kilde til aminoalkyleringer og en forløber for heterocykliske forbindelser. Yderligere betragtes det som et alternativ til oxalylchlorid i Swern-oxidationen. Ud over dette er det involveret i syntesen af adenosinreceptorligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til påvisning af glycin i nærvær af andre aminosyrer. Cyanurchlorid er et reagens, der bruges til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til henholdsvis alkylchlorider og syrechlorider. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, optiske blegemidler, garvemidler, UV-absorberende middel, blødgøringsmidler og lægemidler. Det bruges også som en forløber for farvestoffer og tværbindingsmidler på grund af tilstedeværelsen af reaktive kloratomer. Det bruges som et dehydreringsmiddel samt reagerer med dimethylformamid for at give Gold's reagens, som er en alsidig kilde til aminoalkyleringer og en forløber for heterocykliske forbindelser. Yderligere betragtes det som et alternativ til oxalylchlorid i Swern-oxidationen. Ud over dette er det involveret i syntesen af adenosinreceptorligand.
Opløselighed
Opløselig i acetone, diethylether, dioxan, chloroform, carbontetrachlorid og ketoner. Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i koldt vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, alkoholer, dimethylformamid, aminer og dimethylsulfoxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-77-0
Molekylær formel C3Cl3N3
Molekylvægt (g/mol) 184.40
MDL nummer MFCD00006046
InChI nøgle MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
PubChem CID 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMIL ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric chloride
Smeltepunkt 145 °C til 149 °C
Tæthed 1.92
Kogepunkt 192 °C til 194 °C
Flammepunkt >190 °C (374 °F)
Mængde 1000 g
FN nummer UN2670
Beilstein 124246
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone, diethylether, dioxan, kloroform, carbontetrachlorid og ketoner. Let opløselig i methanol. Uopløseligt i koldt vand.
IUPAC navn trichlor-1,3,5-triazin
Formel vægt 184.41
Procent renhed 0.98