Få mere at vide
Cyanurchlorid, 98%
Beskrivelse
Reagens til påvisning af glycin i nærvær af andre aminosyrer. Cyanurchlorid er et reagens, der bruges til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til henholdsvis alkylchlorider og syrechlorider. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, optiske blegemidler, garvemidler, UV-absorberende middel, blødgøringsmidler og lægemidler. Det bruges også som en forløber for farvestoffer og tværbindingsmidler på grund af tilstedeværelsen af reaktive kloratomer. Det bruges som et dehydreringsmiddel samt reagerer med dimethylformamid for at give Gold's reagens, som er en alsidig kilde til aminoalkyleringer og en forløber for heterocykliske forbindelser. Yderligere betragtes det som et alternativ til oxalylchlorid i Swern-oxidationen. Ud over dette er det involveret i syntesen af adenosinreceptorligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reagens til påvisning af glycin i nærvær af andre aminosyrer. Cyanurchlorid er et reagens, der bruges til omdannelse af alkoholer og carboxylsyrer til henholdsvis alkylchlorider og syrechlorider. Det fungerer som et mellemprodukt til fremstilling af farvestoffer, optiske blegemidler, garvemidler, UV-absorberende middel, blødgøringsmidler og lægemidler. Det bruges også som en forløber for farvestoffer og tværbindingsmidler på grund af tilstedeværelsen af reaktive kloratomer. Det bruges som et dehydreringsmiddel samt reagerer med dimethylformamid for at give Gold's reagens, som er en alsidig kilde til aminoalkyleringer og en forløber for heterocykliske forbindelser. Yderligere betragtes det som et alternativ til oxalylchlorid i Swern-oxidationen. Ud over dette er det involveret i syntesen af adenosinreceptorligand.
Opløselighed
Opløselig i acetone, diethylether, dioxan, chloroform, carbontetrachlorid og ketoner. Lidt opløseligt i methanol. Uopløseligt i koldt vand.
Noter
Luft- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, alkoholer, dimethylformamid, aminer og dimethylsulfoxid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanuric chloride |
| Smeltepunkt | 145 °C til 149 °C |
| Tæthed | 1.92 |
| Kogepunkt | 192 °C til 194 °C |
| Flammepunkt | >190 °C (374 °F) |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN2670 |
| Beilstein | 124246 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone, diethylether, dioxan, kloroform, carbontetrachlorid og ketoner. Let opløselig i methanol. Uopløseligt i koldt vand. |
| Vis mere |