Få mere at vide
Cyanursyre, TRC
Artikelnummer. 30358307
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30358307 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30358307 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC987715500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric acid
CAS 108-80-5
Molekylær formel C3 H3 N3 O3
Mængde 500 mg
Synonym Isocyanuric acid (6CI), s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione (8CI), 1,3,5-Triazine-2,4,6-trione, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trihydroxy-s-triazine, 2,4,6-Trioxohexahydro-1,3,5-triazine, 5-Azabarbituric acid, Cyanuric acid, ICA-P, NSC 6284, Pseudocyanuric acid, Tricyanic acid, Trihydroxycyanidine, s-Triazine-2,4,6-triol
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
SMIL O=C1NC(=O)NC(=O)N1
IUPAC navn 1,3,5-triazinane-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 129.07
Formel vægt 129.0174