Få mere at vide
Cyanuric acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanuric acid |
| CAS | 108-80-5 |
| Smeltepunkt | 320°C to 330°C (decomposition) |
| Tæthed | 2.5 g/cm³ at 20°C |
| Mængde | 50 kg |
| Molekylær formel | C3N3(OH)3 |
| Synonym | Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid, Cyanuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.07 |
| Grad | Not Available |