Få mere at vide
Cyanuric Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15850911
Skift visning
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15850911 1 kg
15830911 5 g
15840911 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15850911 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8203581000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-80-5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric Acid
Smeltepunkt 320°C to 330°C (decomposition)
Tæthed 2.5 g/cm3 at 20°C
Mængde 1 kg
Molekylær formel C3N3(OH)3
MDL nummer MFCD00082990
Synonym Cyanuric acid, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, Isocyanuric acid, Cyanuric acid
Molekylvægt (g/mol) 129.07
Grad Ungraded