Få mere at vide
Cyanursyre, 99%
Artikelnummer. 11374539
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374539 100 g 100g
11492797 250 g 250g
11482797 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374539 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15447.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129,08 g/mol
Cyanursyre fungerer som klorstabilisator i svømmebassiner. Det bruges som forløber for N-chlorerede cyanurater, som bruges til at desinficere vand og tværbindingsmidler til polyurethanharpikser. Det fungerer som en procesregulator. Yderligere anvendes det til diagnostisk bestemmelse af melamin og beslægtede forbindelser i nyrevæv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cyanursyre fungerer som klorstabilisator i svømmebassiner. Det bruges som forløber for N-chlorerede cyanurater, som bruges til at desinficere vand og tværbindingsmidler til polyurethanharpikser. Det fungerer som en procesregulator. Yderligere anvendes det til diagnostisk bestemmelse af melamin og beslægtede forbindelser i nyrevæv.
Opløselighed
Opløseligt i svovlsyre, dimethylformamid, natriumhydroxid, kaliumhydroxid og dimethylsulfoxid. Lidt opløseligt i acetone, benzen, diethylether, ethanol og hexan. Uopløseligt i kold methanol, benzen og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-80-5
Molekylær formel C3H3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 129.08
MDL nummer MFCD00082990
InChI nøgle ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC navn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
SMIL O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric acid
Smeltepunkt >360 °C
Tæthed 2.5
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 126982
Merck Index 14,2698
Opløselighedsinformation Opløselig i svovlsyre, dimethylformamid, natriumhydroxid, kaliumhydroxid og diemthylsulfoxid. Let opløselig i acetone, benzen, diethylether, ethanol og hexan. Uopløseligt i kold methanol, benzen og kloroform.
Formel vægt 129.08
Procent renhed 99%