Få mere at vide
Cyanursyre, 98 %
Artikelnummer. 10635822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10635822 250 g Plastflaske 250g
10184340 25 g Plastflaske 25g
10701081 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10635822 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181022500
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-80-5
Molekylær formel C3H3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 129.08
MDL nummer MFCD00082990
InChI nøgle ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC navn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
SMIL O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric acid
Navn note 98%
Farve Hvid til beige
Mængde 250 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver eller klumper
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Formel vægt 129.07
Procent renhed ≥97.5%