Få mere at vide
Cyanursyre, 98 %
Artikelnummer. 10184340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10184340 25 g Plastflaske 25g
10635822 250 g Plastflaske 250g
10701081 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10184340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181020250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    269.00 DKK
    225.65 DKK / 25g
    Spare 43.35 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 108-80-5 | C3H3N3O3 | 129,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-80-5
Molekylær formel C3H3N3O3
Molekylvægt (g/mol) 129.08
MDL nummer MFCD00082990
InChI nøgle ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyanuric acid, isocyanuric acid, 1,3,5-triazine-2,4,6-triol, trihydroxycyanidine, tricyanic acid, sym-triazinetriol, s-triazinetriol, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, pseudocyanuric acid, isocyanurate acid
PubChem CID 7956
ChEBI CHEBI:38028
IUPAC navn 1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
SMIL O=C1NC(=O)NC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanuric acid
Navn note 98%
Farve Hvid til beige
Mængde 25 g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver eller klumper
Analyseprocentområde 98%
Beilstein 26, 239
Merck Index 15, 2690
Formel vægt 129.07
Procent renhed ≥97.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanuric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione