missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyanuric Acid-13C3, TRC

Artikelnummer. 30009533
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009533 5 mg
30005371 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009533 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC9877175MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 201996-37-4
Molekylær formel 13C3 H3 N3 O3
Molekylvægt (g/mol) 132.05
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione-2,4,6-13C3 (9CI), Cyanuric Acid 13C3
IUPAC navn (2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
SMIL O=[13C]1N[13C](=O)N[13C](=O)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cyanuric Acid-13C3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1
Formel vægt 132.0275
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.