Få mere at vide
Cyantraniliprole, MedChemExpress
Beskrivelse
Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyantraniliprole |
| CAS | 736994-63-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H14BrClN6O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | HGW-86 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C |
| Molekylvægt (g/mol) | 473.71 |
| Vis mere |