Få mere at vide
Cyantraniliprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328415
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328415 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328415 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11813000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Analyt- eller komponentnavne Cyantraniliprole
Forsendelsestilstand -18°C
Molekylær formel C19 H14 Br Cl N6 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[N-methylcarbamoyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Benevia, Cyantraniliprole, Cyazypyr, DPX-HGW 86, Exirel, Exirel (insecticide), HGW 20SC, HGW 86, SYN 545377, Verimark
InChI formel InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
SMIL CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C#N
IUPAC navn 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]pyrazole-3-carboxamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 473.71
Mængde 1 ml
Formel vægt 472.005 g/mol