Få mere at vide
Cyantraniliprole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyantraniliprole |
| CAS | 736994-63-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Cyantraniliprole |
| Forsendelsestilstand | -18°C |
| Molekylær formel | C19 H14 Br Cl N6 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[N-methylcarbamoyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Benevia, Cyantraniliprole, Cyazypyr, DPX-HGW 86, Exirel, Exirel (insecticide), HGW 20SC, HGW 86, SYN 545377, Verimark |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29) |
| SMIL | CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C#N |
| Vis mere |