Få mere at vide
Cyanopropylmethyldichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10656460 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656460 5 mL Glasflaske 5ml
10139649 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10656460 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432250050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1190-16-5
Molekylær formel C5H9Cl2NSi
Molekylvægt (g/mol) 182.12
MDL nummer MFCD00019889
InChI nøgle UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanopropyl methyldichlorosilane, 3-cyanopropylmethyldichlorosilane, 4-dichloromethylsilyl-butyronitrile, 3-cyanopropyldichloromethylsilane, butanenitrile, 4-dichloromethylsilyl, unii-a09zd6eimj, 4-dichloromethylsilyl butyronitrile, methylcyanopropyldichlorosilane, 4-dichloro methyl silyl butanenitrile, dichlor-3-kyanpropyl-methylsilan
PubChem CID 14479
IUPAC navn 4-[dichlor(methyl)silyl]butanenitril
SMIL C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanopropylmethyldichlorosilane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 93,0 °C til 94,0 °C (8,0 mmHg)
Flammepunkt 92 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4570 til 1,4590 (20 °C, 589 nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 1.15
Formel vægt 182.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cyanopropylmethyldichlorosilane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.