Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Cyanopindolol hemifumarate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18053792
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18053792 50 mg
18025272 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18053792 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0993/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
5-HT1A and 5-HT1B antagonist; also β-adrenergic antagonist
5-HT1A/1B antagonist with roughly equal affinity at each receptor; also a β-adrenoceptor antagonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874882-72-1
Molekylær formel C20H25N3O5
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cyanopindolol hemifumarate
Mængde 50 mg
Formel vægt 345.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 387.436