Få mere at vide
(Cyanomethyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hydantoic Acid Nitrile (Cyanomethylurea) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3O/c4-1-2-6-3(5)7/h2H2,(H3,5,6,7) |
| Formel vægt | 99.043 |
| Procent renhed | >95% |