Få mere at vide
(Cyanomethyl)triphenylphosphoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494424
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11494424 100 g 100g
11384539 5 g 5g
11484424 25 g 25g
11404434 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494424 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13096.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4336-70-3 | C20H17ClNP | 337.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4336-70-3
Molekylær formel C20H17ClNP
Molekylvægt (g/mol) 337.79
MDL nummer MFCD00031672
InChI nøgle ARPLQAMUUDIHIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cyanomethyl triphenylphosphonium chloride, phosphonium, cyanomethyl triphenyl-, chloride, cyanomethyl triphenylphosphanium chloride, cyanomethyl triphenyl phosphanium chloride, cyanomethyltriphenylphosphonium chloride, acmc-1ctgb, wln: nc1pr&r&r &g, cyanomethyl triphenylphosphoniumchloride, cyanomethyl triphenyl phosphonium chloride
PubChem CID 197040
IUPAC navn cyanomethyl(triphenyl)phosphanium;chlorid
SMIL [Cl-].N#CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Smeltepunkt ∼270°C (decomposition)
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 6222047
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 337.79
Procent renhed ≥98%