missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanomethyl Methyl(phenyl)carbamodithioate |
| CAS | 76926-16-4 |
| Molekylær formel | C10H10N2S2 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N2S2/c1-12(10(13)14-8-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,8H2,1H3 |
| SMIL | CN(C(=S)SCC#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | cyanomethyl N-methyl-N-phenylcarbamodithioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.32 |
| Formel vægt | 222.0285 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?