Få mere at vide
Cyanomethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanomethyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-thio-beta-D-galactopyranoside |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO9S/c1-8(18)22-7-12-13(23-9(2)19)14(24-10(3)20)15(25-11(4)21)16(26-12)27-6-5-17/h12-16H,6-7H2,1-4H3/t12-,13+,14+,15-,16+/m1/s1 |
| Formel vægt | 403.0937 |