Få mere at vide
Cyanomelamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cyanomelamine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N7/c5-1-8-4-10-2(6)9-3(7)11-4/h(H5,6,7,8,9,10,11) |
| Formel vægt | 151.0606 |